2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3031-68-3
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 773791
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00020619
Formula:
C₆H₆O₂ Punto di fusione: 110…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020619 CAS Number: 3031-68-3 EINECS: 221-210-0 UN: 1325 ADR: 4.1,III |