(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₉H₁₈IO₃P Punto di fusione: 141…146 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011911 CAS Number: 17579-99-6 EINECS: 241-551-9 |
Appearance | Orange to brown Moist powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥94 % |
GC | ≥97.5 % |