Stampa…
Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)butanoate
L09329.06 L09329.14
L09329.06EA 39.8 EUR
L09329.06 L09329.14
Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 17145-91-4 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 105-106°/2mm Beilstein Reference: 1789280 MDL No.: MFCD00041347
Formula: C₁₀H₂₁O₅P
Peso molecolare: 252,25 g/mol
Punto di ebollizione: 105…106 °C (2 mmHg)
Densità: 1,064
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041347
CAS Number: 17145-91-4