Stampa…
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
368780050 368780250
ACRO368780050EA 24.3 EUR
ACRO368780050 ACRO368780250
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Formula: C₁₀H₂₁O₅P
Punto di ebollizione: 152…154 °C (14 mmHg)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041347
CAS Number: 17145-91-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %