Diethyl (cyanomethyl)phosphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2537-48-6
Molecular Formula: C6H12NO3P
Formula Weight: 177.14
Flash Point:
Formula:
C₆H₁₂NO₃P Punto di ebollizione: 132…135 °C (1,2 mmHg) Densità: 1,094 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001893 CAS Number: 2537-48-6 EINECS: 219-806-0 UN: 3278 ADR: 6.1,III |