Diethyl (cyanomethyl)phosphonate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₂NO₃P Punto di ebollizione: 101…102 °C (,4 mmHg) Densità: 1,09 g/cm³ Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001893 CAS Number: 2537-48-6 EINECS: 219-806-0 UN: 3278 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4312 to 1.4332 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Additional info | Cr2O3: 0.00005 % |
Particle size | 205 µm (D50) Typical |