Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 65094-22-6
Molecular Formula: C5H10BrF2O3P
Formula Weight: 267.01
Flash Point:
Formula:
C₅H₁₀BrF₂O₃P Punto di ebollizione: 99…102 °C (16 mmHg) Densità: 1,503 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00069118 CAS Number: 65094-22-6 |