Stampa…
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14551.0010 8.14551.0050
8.14551.0010EA 71.4 EUR
8.14551.0010 8.14551.0050
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formula: C₇H₁₄OSi
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009852
CAS Number: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 142.27 g/mol
Boiling Point 124 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C