Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzhydrol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyl(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
L14147.03 L14147.06
L14147.03EA 31.8 EUR
L14147.03 L14147.06
4-(Trifluoromethyl)benzhydrol ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Purity: 97% CAS No.: 395-23-3 Molecular Formula: C14H11F3O Formula Weight: 252.23 Melting Point: 59-61° Boiling Point: 122-124°/0.4mm MDL No.: MFCD00014399
Formula: C₁₄H₁₁F₃O
Peso molecolare: 252,23 g/mol
Punto di ebollizione: 122…124 °C (0,4 mmHg)
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014399
CAS Number: 395-23-3
EINECS: 209-917-2