Stampa…
2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Dimethylsuccinicanhydride
308760010 308760050
ACRO308760010EA 72.1 EUR
ACRO308760010 ACRO308760050
2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
Formula: C₆H₈O₃
Punto di ebollizione: 219…220 °C
Punto di fusione: 26…30 °C
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022608
CAS Number: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Visualizza i codici
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
GC ≥97.5 %