Stampa…
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidone
337630010 337630050 337630250
ACRO337630010EA 60.1 EUR
ACRO337630010 ACRO337630050 ACRO337630250
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 99%
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2000 g/mol
Punto di fusione: 118…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010845
CAS Number: 77943-39-6
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +165° to +175° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)