N,N-Diethylcarbamoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 88-10-8
Molecular Formula: C5H10ClNO
Formula Weight: 135.59
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: -32°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 506687
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000636
Formula:
C₅H₁₀ClNO Punto di ebollizione: 186 °C Punto di fusione: –32 °C Densità: 1,070 Flash Pt: 76 °C (168 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000636 CAS Number: 88-10-8 EINECS: 201-798-5 UN: 3265 ADR: 8,II |