Stampa…
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
314520050 314520250
ACRO314520050EA 48.9 EUR
ACRO314520050 ACRO314520250
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride 98%
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Formula: C₇H₁₄ClNO
Punto di ebollizione: 90…93 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 58,1…59.1 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015013
CAS Number: 19009-39-3
EINECS: 242-743-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥97.5 %