Dioctyl phenylphosphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Di-n-octyl phenylphosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 1754-47-8
Molecular Formula: C22H39O3P
Formula Weight: 382.53
Flash Point:
Formula:
C₂₂H₃₉O₃P Peso molecolare: 382,53 g/mol Punto di ebollizione: 219…220 °C (0,7 mmHg) Densità: 0,932 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009561 CAS Number: 1754-47-8 EINECS: 217-142-6 |