2-Chlorocyclohexanone ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with calcium carbonate/magnesium oxide
Stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide
Purity: 97%
CAS No.: 822-87-7
Molecular Formula: C6H9ClO
Formula Weight: 132.59
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.4840
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 774100
MDL No.: MFCD00001626
Formula:
C₆H₉ClO Punto di ebollizione: 82…83 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 22…24 °C Densità: 1,161 Flash Pt: 82 °C (180 °F) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00001626 CAS Number: 822-87-7 EINECS: 212-505-5 UN: 3335 ADR: 9, |