2-Chlorocyclohexanone 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₉ClO Punto di ebollizione: 82…83 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 23 °C Densità: 1,16 g/cm³ Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001626 CAS Number: 822-87-7 EINECS: 212-505-5 ADR: 9, |
Appearance | Clear brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | 0.2 % CaCO3/MgO (1:1) |