1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 19230-28-5
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Melting Point: 64-67°
MDL No.: MFCD00060658
Formula:
C₆H₃Cl₂I Punto di fusione: 64…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060658 CAS Number: 19230-28-5 |