Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
Purity: 90+%
CAS No.: 375-72-4
Molecular Formula: CF3(CF2)3SO2F
Formula Weight: 302.09
Flash Point: None
Refractive Index: 1.2810
Melting Point: -110°
Boiling Point: 65-66°
Beilstein Reference: 1813589
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007422
Formula:
C₄F₁₀O₂S Peso molecolare: 302,09 g/mol Punto di ebollizione: 65…66 °C Punto di fusione: –110 °C Densità: 1,750 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007422 CAS Number: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN: 3265 ADR: 8,II |