4-Methyl-2-pentyne ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 21020-27-9
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -12°(-10°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 71-73°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041615
Formula:
C₆H₁₀ Peso molecolare: 82.15 g/mol Punto di ebollizione: 71…73 °C Densità: 0.711 Flash Pt: –12 °C (10 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041615 CAS Number: 21020-27-9 ADR: 3 II |