Stampa…
1,3-Difluoroacetone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H51145.03 H51145.06
H51145.03EA 94.5 EUR
H51145.03 H51145.06
1,3-Difluoroacetone ≥98%
1,3-Difluoroacetone
Purity: 98% CAS No.: 453-14-5 Molecular Formula: C3H4F2O Formula Weight: 94.06 Boiling Point: 101-102° UN No.: 2929 MDL No.: MFCD07368665
Formula: C₃H₄F₂O
Peso molecolare: 94,06 g/mol
Punto di ebollizione: 101…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368665
CAS Number: 453-14-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II