Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 83643-84-9
Molecular Formula: C5H5F3O3
Formula Weight: 170.09
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.3720
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1777343
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00041004
Formula:
C₅H₅F₃O₃ Punto di ebollizione: 117…118 °C Densità: 1,340 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041004 CAS Number: 83643-84-9 UN: 3272 ADR: 3,III |