Stampa…
Methyl-4-chloroacetoacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
241620250 241621000
ACRO241620250EA 53.8 EUR
ACRO241620250 ACRO241621000
Methyl-4-chloroacetoacetate 97%
Methyl-4-chloroacetoacetate
Formula: C₅H₇ClO₃
Punto di ebollizione: 212…213 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 14…16 °C
Densità: 1,28 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000938
CAS Number: 32807-28-6
EINECS: 251-230-5
UN: 2922
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %