Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 638-07-3
Molecular Formula: C6H9ClO3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -8°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1761275
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000939
Formula:
C₆H₉ClO₃ Punto di ebollizione: 220 °C Punto di fusione: –8 °C Densità: 1,212 Flash Pt: 92 °C (198 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000939 CAS Number: 638-07-3 EINECS: 211-317-0 ADR: 8,II |