Stampa…

Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate

177640500 177642500
ACRO177640500EA 27.5 EUR
ACRO177640500 ACRO177642500
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Formula: C₆H₉ClO₃
Peso molecolare: 164,59 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 1,21 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000939
CAS Number: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN: 2927
ADR: 6.1,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR