Stampa…
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B21405.04 B21405.09
B21405.04EA 44.8 EUR
B21405.04 B21405.09
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Purity: 97% CAS No.: 371-83-5 Molecular Formula: C5H4Br2F6 Formula Weight: 337.89 Refractive Index: 1.4632
Formula: C₅H₄Br₂F₆
Peso molecolare: 337,89 g/mol
Densità: 2,003
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236657
CAS Number: 371-83-5