Stampa…
Diphenylacetyl chloride ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L00171.09 L00171.18
L00171.09EA 22.9 EUR
L00171.09 L00171.18
Diphenylacetyl chloride ≥90%
Diphenylacetyl chloride
Purity: 90+% CAS No.: 1871-76-7 Molecular Formula: C14H11ClO Formula Weight: 230.69 Melting Point: 50-56° Boiling Point: 175-176°/17mm Merck Reference: 14,3316 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013655
Formula: C₁₄H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 175…176 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 50…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013655
CAS Number: 1871-76-7
EINECS: 217-493-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3316