Stampa…
Diphenylacetyl chloride 97.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
292020050 292020250
ACRO292020050EA 44.8 EUR
ACRO292020050 ACRO292020250
Diphenylacetyl chloride 97.5%
Diphenylacetyl chloride
Formula: C₁₄H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 175…176 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 51…56 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013655
CAS Number: 1871-76-7
EINECS: 217-493-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.5 %