Isopropyltriphenylphosphonium iodide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 24470-78-8
Molecular Formula: (CH3)2CHP(C6H5)3I
Formula Weight: 432.29
Melting Point: 195-198°
Beilstein Reference: 3599629
Formula:
C₂₁H₂₂IP Punto di fusione: 195…198 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00031595 CAS Number: 24470-78-8 EINECS: 246-281-5 |