Stampa…
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11769.14 A11769.22 A11769.36
A11769.14EA 62.3 EUR
A11769.14 A11769.22 A11769.36
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 1530-39-8 Molecular Formula: C25H21Cl2P Formula Weight: 423.32 Melting Point: 286-291° Beilstein Reference: 4173400
Formula: C₂₅H₂₁Cl₂P
Punto di fusione: 286…291 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041533
CAS Number: 1530-39-8
EINECS: 216-228-0