Stampa…
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L01562.06 L01562.14
L01562.06EA 33.3 EUR
L01562.06 L01562.14
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 2378-86-1 Molecular Formula: C26H24BrP Formula Weight: 447.36 Melting Point: 268-270° Beilstein Reference: 3810292
Formula: C₂₆H₂₄BrP
Peso molecolare: 447.36 g/mol
Punto di fusione: 268…270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031580
CAS Number: 2378-86-1
EINECS: 219-159-4