(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 51044-13-4
Molecular Formula: C25H21Br2P
Formula Weight: 512.24
Melting Point: 270-273°
Beilstein Reference: 4173386
Formula:
C₂₅H₂₁Br₂P Punto di fusione: 270…273 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051922 CAS Number: 51044-13-4 |