Nicotinic acid hydrazide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
Formula:
C₆H₇N₃O Punto di fusione: 160…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006383 CAS Number: 553-53-7 EINECS: 209-041-0 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 163 °C |
Assay | ≥96.0 % |