Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 371-26-6
Molecular Formula: CF2CH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 170.13
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.3520
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1769215
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00041398
Formula:
C₆H₉F₃O₂ Punto di ebollizione: 126…127 °C Densità: 1,160 Flash Pt: 33 °C (91 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041398 CAS Number: 371-26-6 UN: 3272 ADR: 3,III |