Valeric acid hydrazide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 38291-82-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3CONHNH2
Formula Weight: 116.16
Melting Point: 55-64°
Beilstein Reference: 1744747
Formula:
C₅H₁₂N₂O Punto di fusione: 55…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025137 CAS Number: 38291-82-6 EINECS: 253-864-8 |