Stampa…
Stearic acid hydrazide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18291.09 A18291.18 A18291.30
A18291.09EA 39.3 EUR
A18291.09 A18291.18 A18291.30
Stearic acid hydrazide ≥97%
Stearic acid hydrazide
Purity: 97% CAS No.: 4130-54-5 Molecular Formula: CH3(CH2)16CONHNH2 Formula Weight: 298.51 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00014764
Formula: C₁₈H₃₈N₂O
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014764
CAS Number: 4130-54-5
EINECS: 223-946-8