Diisopropyl methylphosphonate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 1445-75-6
Molecular Formula: C7H17O3P
Formula Weight: 180.18
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 50-51°/1mm
MDL No.: MFCD00015022
Formula:
C₇H₁₇O₃P Punto di ebollizione: 50…51 °C (1 mmHg) Densità: 0,976 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015022 CAS Number: 1445-75-6 EINECS: 215-896-0 |