Dextran sulphate sodium salt, M.W. 40000 - 50000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081551 CAS Number: 9011-18-1 Merck Index: 14,2951 |