Stampa…
3-Iodooxetane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-Epoxy-2-iodopropane
H57302.MD H57302.ME
H57302.MDEA 190 EUR
H57302.MD H57302.ME
3-Iodooxetane 95%
3-Iodooxetane
Formula: C₃H₅IO
Peso molecolare: 183.98 g/mol
Punto di ebollizione: 166 °C
Densità: 2.14
Flash Pt: 54 °C (129 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08544403
CAS Number: 26272-85-5
UN: 1993
ADR: 3 III