Stampa…
2-Imidazolidinone hemihydrate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
122040025 122040250 122045000 122040100
ACRO122040025EA 159 EUR
ACRO122040025 ACRO122040250 ACRO122045000 ACRO122040100
2-Imidazolidinone hemihydrate 99+%
2-Imidazolidinone hemihydrate
Formula: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
Punto di ebollizione: >100 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 58 °C
Flash Pt: 265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662355
CAS Number: 121325-67-5
EINECS: 204-436-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤13 %
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N