Stampa…

4-Iodobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

I0612-1G I0612-5G
TCIAI0612-1GEA 51 EUR
TCIAI0612-1G TCIAI0612-5G
4-Iodobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
4-Iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₅IO
Peso molecolare: 232.02 g/mol
Punto di ebollizione: 265°C
MDL Number: MFCD00039576
CAS Number: 15164-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f4034650d0260f2dc4225bb20ad761fab1a5039&vid=5f4034650d0260f2dc4225bb20ad761fab1a5039&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR