Stampa…
3,3-Dimethylbutyraldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3-Dimethylbutanal
H55522.AA H55522.XF
H55522.AAEA 236 EUR
H55522.AA H55522.XF
3,3-Dimethylbutyraldehyde ≥97%
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 104…106 °C
Densità: 0,798
Flash Pt: 13 °C (55 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042807
CAS Number: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
UN: 1989
ADR: 3,III