Stampa…
Undecanoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H56380.03 H56380.ME
H56380.03EA 188 EUR
H56380.03 H56380.ME
Undecanoyl chloride ≥98%
Undecanoyl chloride
Formula: C₁₁H₂₁ClO
Punto di ebollizione: 135…136 °C
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00000739
CAS Number: 17746-05-3
EINECS: 241-741-1
UN: 3265
ADR: 8,III