4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄HCl₂N₃O₂ Punto di fusione: 100…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006107 CAS Number: 4316-93-2 EINECS: 224-340-6 |