S-Phenyl thioacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 934-87-2
Molecular Formula: C8H8OS
Formula Weight: 152.21
Flash Point: 79°(174°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.124
Refractive Index: 1.5700
Appearance: Colourless
Boiling Point: 99-100°/6mm
MDL No.: MFCD00008752
Formula:
C₈H₈OS Punto di ebollizione: 99…100 °C (6 mmHg) Densità: 1,124 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008752 CAS Number: 934-87-2 EINECS: 213-294-2 |