Stampa…
Azetidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H56351.03 H56351.06
H56351.03EA 140 EUR
H56351.03 H56351.06
Azetidine ≥98%
Azetidine
Formula: C₃H₇N
Peso molecolare: 57,1 g/mol
Punto di ebollizione: 61…62 °C
Densità: 0,847
Flash Pt: –21 °C (–6 °F)
MDL Number: MFCD00005165
CAS Number: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
ADR: 3,II