Stampa…
Antimony(III) telluride 99,999 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
45922.18 45922.09
45922.18EA 814 EUR
45922.18 45922.09
Antimony(III) telluride 99,999 Metals basis
Antimony(III) telluride
Purity: 99.999% CAS No.: 1327-50-0 Molecular Formula: Sb2Te3 Formula Weight: 626.30 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 6.5 Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 629° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00016320
Formula: Sb₂Te₃
Peso molecolare: 626.32 g/mol
Punto di fusione: 629 °C
Densità: 6.5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016320
CAS Number: 1327-50-0
EINECS: 215-480-9
UN: 1549
ADR: 6.1 III