Stampa…
Diethyl chlorophosphate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H33820.14 H33820.22
H33820.14EA 38.9 EUR
H33820.14 H33820.22
Diethyl chlorophosphate ≥97%
Diethyl chlorophosphate
Formula: C₄H₁₀ClO₃P
Punto di ebollizione: 60 °C (2 mmHg)
Densità: 1,194
Flash Pt: 61 °C (142 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009075
CAS Number: 814-49-3
EINECS: 212-369-4
UN: 3278
ADR: 6.1,I