Stampa…
3-Chloro-4-formylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
H55852.03 H55852.06
H55852.03EA 45.1 EUR
H55852.03 H55852.06
3-Chloro-4-formylpyridine ≥98%
3-Chloro-4-formylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 72990-37-5 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.56 Melting Point: 58-62° MDL No.: MFCD06200712
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,56 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200712
CAS Number: 72990-37-5