Dicyclohexyl phthala ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dicyclohexyl phthalate
H56004.22
H56004.36
H56004.22EA
36.5
EUR
H56004.22
H56004.36
Dicyclohexyl phthala ≥99%
Dicyclohexyl phthala
Purity: 99+%
CAS No.: 84-61-7
Molecular Formula: C20H26O4
Formula Weight: 330.42
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 1889288
MDL No.: MFCD00003849
Formula:
C₂₀H₂₆O₄ Peso molecolare: 330,42 g/mol Punto di fusione: 63…67 °C Densità: 1,383 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003849 CAS Number: 84-61-7 EINECS: 201-545-9 |