Stampa…
2-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C0282-25G C0282-5G
TCIAC0282-25GEA 240 EUR
TCIAC0282-25G TCIAC0282-5G
2-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
2-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,61 g/mol
Punto di ebollizione: 267°C
Punto di fusione: 38 °C
Densità: 1,2464 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006741
CAS Number: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e95c1186a37f3b9aa93310dfe651ad2205a1cf03&vid=fb036b63e0f53c8819850904fdce3106b992e597&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency